주요 문서
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
동의어(들):
BaAl4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaAl4
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99% trace metals basis
형태
powder
구성
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
입자 크기
−325 mesh
density
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Ba]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)