주요 문서
494232
Sigma-Aldrich
Vacuum pump oil
viscosity 150 cP (25 °C)(lit.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41100000
제조업체/상표
Leybold
refractive index
n20/D 1.4811 (lit.)
점도
150 cP(25 °C)(lit.)
bp
389 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
일반 설명
High quality oil withstands acids, alkalis, and other corrosives better than standard grade vacuum pump oils.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
482.0 °F - Cleveland open cup
Flash Point (°C)
250 °C - Cleveland open cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)