Key Documents
494089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CHO)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
149.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
80-84 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
nitrile
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
InChI key
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
애플리케이션
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)