주요 문서
493899
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7-(Carbobenzyloxyamino)-7,7a-dihydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4(3aH)-one
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
317.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)