주요 문서
493619
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30Cl2Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
389.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)