문서
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Nd(C5H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
339.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
~235 °C (lit.)
SMILES string
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges