주요 문서
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
DOCD2CD2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
68.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
동위원소 순도
99 atom % D
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)