주요 문서
488151
Sigma-Aldrich
Trimethylphenylphosphonium iodide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5P(CH3)3I
CAS Number:
Molecular Weight:
280.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)