주요 문서
486620
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(V) dimer
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H30Cr2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
486.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
~220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cr].[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4CO.2Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;4*1-2;;/h2*1-5H3;;;;;;
InChI key
DYOFVXQOZUEOEJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)