주요 문서
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
동의어(들):
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D4H4O
CAS Number:
Molecular Weight:
88.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
86.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
30.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)