주요 문서
484989
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1-nonanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H(CF2)8CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
432.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
bp
155-156 °C/200 mmHg (lit.)
mp
53-59 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)