주요 문서
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-Cyanoethyl)thio]phthalimide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
232.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES string
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
InChI key
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)