추천 제품
Grade
anhydrous
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: samarium
농도
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
SMILES string
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
문서
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.