주요 문서
483508
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylboronic acid
동의어(들):
2,3-Dimethylbenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H3B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
149.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
174-180 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(B(O)O)c1C
InChI
1S/C8H11BO2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI key
ZYYANAWVBDFAHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)