주요 문서
483249
Sigma-Aldrich
Antimony(V) oxide
85%
동의어(들):
Antimony pentoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sb2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
323.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
85%
mp
380 °C (dec.) (lit.)
density
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
InChI key
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)