주요 문서
483230
Sigma-Aldrich
Mercury(I) bromide
≥99.9%
동의어(들):
Mercurous bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Hg2Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
560.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
≥99.9%
mp
445 °C (lit.)
density
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Hg]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)