주요 문서
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(CCCCl)OC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)