주요 문서
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
제품 라인
ArgoPore
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
라벨링 범위
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
입자 크기
120-230 μm
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
법적 정보
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)