주요 문서
482315
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
99.99% trace metals basis
동의어(들):
Platinum dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
PtCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
265.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.99% trace metals basis
양식:
powder
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: platinum
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
density
5.87 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.