Key Documents
481831
Sigma-Aldrich
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
199.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCC(=O)N1OC2CCCCO2
InChI
1S/C9H13NO4/c11-7-4-5-8(12)10(7)14-9-3-1-2-6-13-9/h9H,1-6H2
InChI key
SWKOIHXVIBJPFN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide is also known as 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,5-pyrrolidinedione.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)