문서
481661
Sigma-Aldrich
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
동의어(들):
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H51Cl2NbO3
CAS Number:
Molecular Weight:
695.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: niobium
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges