주요 문서
481602
Sigma-Aldrich
Potassium hexabromorhenate(IV)
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2ReBr6
CAS Number:
Molecular Weight:
743.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥99.99% trace metals basis
형태
powder
density
4.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K][Re]([K])(Br)(Br)(Br)(Br)(Br)Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)