주요 문서
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14Cl2Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
320.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
180.5-184 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)