Key Documents
480738
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H24O4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
260.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]23/D +7°, c = 1.4 in chloroform
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O4Si/c1-12(2,3)17(4,5)16-8-10-11(14)9(13)6-7-15-10/h6-7,9-11,13-14H,8H2,1-5H3/t9-,10-,11-/m1/s1
InChI key
HYSBQWOHQIVUQQ-GMTAPVOTSA-N
애플리케이션
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)