주요 문서
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
254.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI key
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)