주요 문서
479926
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-5-benzyl-2-oxomorpholine
99%
동의어(들):
tert-Butyl (S)-(−)-5-benzyl-2-oxo-4-morpholinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
291.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −14.5°, c = 2.45 in chloroform
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)OC[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO4/c1-16(2,3)21-15(19)17-10-14(18)20-11-13(17)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
NQZZZVQLJCFCGL-ZDUSSCGKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)