주요 문서
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mg(C5H4C2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
97%
density
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)