반응 적합성
reagent type: ligand
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Li].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C9H13.Li.H/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;;/h5H,1-4H3;;
InChI key
PTQWRLJKGBNMJV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
Reactant with SiH-functionalized cyclopentadienes
Reactant in the reduction of beta-diketiminato-titanium(III) complexes
- Cyclopentadienylphosphanes
- Ansa-cyclopentadienyl-phenoxy titanium(IV) complexes
- Titanium and zirconium complexes
- Hafnocene catalysts
Reactant with SiH-functionalized cyclopentadienes
Reactant in the reduction of beta-diketiminato-titanium(III) complexes
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.