주요 문서
478237
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH3)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
183.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
58-61 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
CDRZZFCLBUGMMB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate, also known as 4-chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)