주요 문서
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
178.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
168 °C/23 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)