주요 문서
478172
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(CH3)NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
212.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(9)2-3-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI key
NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)