Key Documents
47804
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3-CN)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-3-cyano-D-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H20N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
412.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
purum
분석
≥98.0% (HPLC)
불순물
~15% 2-propanol
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
InChI key
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)