분석
97%
refractive index
n20/D 1.526 (lit.)
bp
92 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
InChI key
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.