주요 문서
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
184.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)