주요 문서
477699
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-alt-maleic anhydride), partial methyl ester
average Mw ~350,000
동의어(들):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분자량
average Mw ~350,000
전이 온도
Tg 240-250 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C5H6O4.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-9-5(8)3-2-4(6)7;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;2-3H,1H3,(H,6,7);1-2H/b;3-2-;
InChI key
KTCBAPXXHQDEER-PMOSZIESSA-N
분석 메모
Contains 10-15% monomethyl ester.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)