Key Documents
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
동의어(들):
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H35IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
610.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
SMILES string
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)