주요 문서
477478
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-4-Oxomyrtenyl pivalate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
250.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
mp
40-44 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)