Key Documents
477214
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl undecyl ether
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H28O2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +4.6°, neat
bp
120-121 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCOC[C@@H]1CO1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)