주요 문서
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H28O
CAS Number:
Molecular Weight:
212.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]25/D +9°, neat
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)