주요 문서
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
399.44
Beilstein:
4827574
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI key
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Bridged analog of FMOC-L-phenylalanine
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2