Key Documents
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3OC6H4)3B·NH3
CAS Number:
Molecular Weight:
349.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
191 °C (lit.)
SMILES string
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)