문서
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2