문서
47662
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.9 mmol/g loading
동의어(들):
Fmoc-L-leucine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
0.4-0.9 mmol/g loading
기질
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
입자 크기
80-160 μm
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable