Key Documents
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
85%
불순물
<15% water
mp
135-140 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)