Key Documents
476048
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-D-alanine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
267.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
InChI key
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)