문서
475998
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
204.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
bp
274 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
InChI key
JLEMKZDHFGCHLO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges