주요 문서
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
Fmoc-N-methyl-L-leucine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
367.44
Beilstein:
3630430
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
광학 활성
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
mp
113-116 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
InChI key
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)