주요 문서
475661
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane benzoate diacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2O2CC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
346.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
포함
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)c1ccccc1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)