주요 문서
475548
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
301.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +112°, c = 0.5 in methanol
mp
203-206 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2O
InChI
1S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1
InChI key
LHBHZALHFIQJGJ-CABCVRRESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)