주요 문서
47554
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
1-Fmoc-piperidin-4-ylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
365.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥99.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-138 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
InChI key
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)